Principaux documents
SAB1411368
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJC7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DANJC7, DJ11, TPR2, TTC2
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 55.5 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAJC7(7266)
Description générale
DNAJC7 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 family of proteins, which regulate molecular chaperone activity by stimulating ATPase activity. DNAJ proteins may have up to 3 distinct domains: a conserved 70-amino acid J domain, usually at the N terminus; a glycine/phenylalanine (G/F)-rich region; and a cysteine-rich domain containing 4 motifs resembling a zinc finger domain (Ohtsuka and Hata, 2000 [PubMed 11147971]).[supplied by OMIM
Immunogène
DNAJC7 (NP_003306.1, 1 a.a. ~ 484 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATEPELLDDQEAKREAETFKEQGNAYYAKKDYNEAYNYYTKAIDMCPKNASYYGNRAATLMMLGRFREALGDAQQSVRLDDSFVRGHLREGKCHLSLGNAMAACRSFQRALELDHKNAQAQQEFKNANAVMEYEKIAETDFEKRDFRKVVFCMDRALEFAPACHRFKILKAECLAMLGRYPEAQSVASDILRMDSTNADALYVRGLCLYYEDCIEKAVQFFVQALRMAPDHEKACIACRNAKALKAKKEDGNKAFKEGNYKLAYELYTEALGIDPNNIKTNAKLYCNRGTVNSKLRKLDDAIEDCTNAVKLDDTYIKAYLRRAQCYMDTEQYEEAVRDYEKVYQTEKTKEHKQLLKNAQLELKKSKRKDYYKILGVDKNASEDEIKKAYRKRALMHHPDRHSGASAEVQKEEEKKFKEVGEAFTILSDPKKKTRYDSGQDLDEEGMNMGDFDPNNIFKAFFGGPGGFSFEASGPGNFFFQFG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable