Principaux documents
SAB1409811
Sigma-Aldrich
Anti-FLJ22167 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ALYE870, PRO1886
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
FLJ22167 (NP_001070886.1, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALYELFSHPVERSYRAGLCSKAALFLLLAAALTYIPPLLVAFRSHGFWLKRSSYEEQPTVRFQHQVLLVALLGPESDGFLAWSTFPAFNRLQGDRLRVPLVSTREEDRNQDGKTDMLHFKLELPLQSTEHVLGVQLILTFSYRLHRMATLVMQSMAFLQSSFPVPGSQLYVNGDLRLQQKQPLSCGGLDARYNISVINGTSPFAYDYDLTHIVAAYQERNVTTVLNDPNPIWLVGRAADAPFVINAIIRYPVEVISYQPGFWEMVKFAWVQYVSILLIFLWVFERIKIFVFQNQVVTTIPVTVTPRGDLCKEHLS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable