Principaux documents
SAB1409334
Sigma-Aldrich
Anti-MYCN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
50 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
human
citations:
2
Technique(s):
western blot: 1 μg/mL
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 49.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYCN(4613)
Description générale
This gene is a member of the MYC family and encodes a protein with a basic helix-loop-helix (bHLH) domain. This protein is located in the nucleus and must dimerize with another bHLH protein in order to bind DNA. Amplification of this gene is associated with a variety of tumors, most notably neuroblastomas. (provided by RefSeq)
Immunogène
MYCN (NP_005369.2, 1 a.a. ~ 464 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPSCSTSTMPGMICKNPDLEFDSLQPCFYPDEDDFYFGGPDSTPPGEDIWKKFELLPTPPLSPSRGFAEHSSEPPSWVTEMLLENELWGSPAEEDAFGLGGLGGLTPNPVILQDCMWSGFSAREKLERAVSEKLQHGRGPPTAGSTAQSPGAGAASPAGRGHGGAAGAGRAGAALPAELAHPAAECVDPAVVFPFPVNKREPAPVPAAPASAPAAGPAVASGAGIAAPAGAPGVAPPRPGGRQTSGGDHKALSTSGEDTLSDSDDEDDEEEDEEEEIDVVTVEKRRSSSNTKAVTTFTITVRPKNAALGPGRAQSSELILKRCLPIHQQHNYAAPSPYVESEDAPPQKKIKSEASPRPLKSVIPPKAKSLSPRNSDSEDSERRRNHNILERQRRNDLRSSFLTLRDHVPELVKNEKAAKVVILKKATEYVHSLQAEEHQLLLEKEKLQARQQQLLKKIEHARTC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable