SAB1408911
Monoclonal Anti-NKX2-5 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CHNG5, CSX, CSX1, NKX2.5, NKX2E, NKX4-1
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 40.04 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NKX2-5(1482)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MFPSPALTPTPFSVKDILNLEQQQRSLAAAGELSARLEATLAPSSCMLAAFKPEAYAGPEAAAPGLPELRAELGRAPSPAKCASAFPAAPAFYPRAYSDPDPAKDPRAEKKELCALQKAVELEKTEADNA*
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable