Principaux documents
SAB1407242
Sigma-Aldrich
Anti-LDOC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
7-Mar, BCUR1, Mart7
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~17 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LDOC1(23641)
Description générale
The protein encoded by this gene contains a leucine zipper-like motif and a proline-rich region that shares marked similarity with an SH3-binding domain. The protein localizes to the nucleus and is down-regulated in some cancer cell lines. It is thought to regulate the transcriptional response mediated by the nuclear factor kappa B (NF-kappaB). The gene has been proposed as a tumor suppressor gene whose protein product may have an important role in the development and/or progression of some cancers. (provided by RefSeq)
Immunogène
LDOC1 (NP_036449.1, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVDELVLLLHALLMRHRALSIENSQLMEQLRLLVCERASLLRQVRPPSCPVPFPETFNGESSRLPEFIVQTASYMLVNENRFCNDAMKVAFLISLLTGEAEEWVVPYIEMDSPILGDYRAFLDEMKQCFGWDDDEDDDDEEEEDDY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable