SAB1405143
Monoclonal Anti-ARMC4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5F1, ascites fluid
Synonyme(s) :
DKFZp434P1735, FLJ10376, FLJ10817, FLJ32798, RP11-691I13.1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F1, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARMC4(55130)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
AISRCCMWGRNRVAFGEHKAVAPLVRYLKSNDTNVHRATAQALYQLSEDADNCITMHENGAVKLLLDMVGSPDQDLQEAAAGCISNIRRLALATEKARYT
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable