SAB1403684
Anti-Collagen Type II (COL2A1) Antibody
mouse monoclonal, 1E1
Synonyme(s) :
ANFH, AOM, COL11A3, MGC131516, SEDC
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-COL2A1 antibody produced in mouse, clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55.59 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL2A1(1280)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSAFAGLGPREKGPDPLQYMRADQAAGGLRQHDAEVDATLKSLNNQIESIRSPEGSRKNPARTCRDLKLCHPEWKSGDYWIDPNQGCTLDAMKVFCNMETGETCVYPNPANVPKKNWWSSKSKEKKHIWFGETINGGFHFSYGDDNLAPNTANVQMTFLRLLSTEGSQNITYHCKNSIAYLDEAAGNLKKALLIQGSNDVEIRAEGNSRFTYTALKDGCTKHTGKWGKTVIEYRSQKTSRLPIIDIAPMDIGGPEQEFGVDIGPVCFL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable