Principaux documents
SAB1403078
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-YKT6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-0610042I15Rik, Anti-1810013M05Rik, Anti-AW105923
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... YKT6(10652)
Description générale
This gene product is one of the SNARE recognition molecules implicated in vesicular transport between secretory compartments. It is a membrane associated, isoprenylated protein that functions at the endoplasmic reticulum-Golgi transport step. This protein is highly conserved from yeast to human and can functionally complement the loss of the yeast homolog in the yeast secretory pathway. (provided by RefSeq)
Immunogène
YKT6 (NP_006546.1, 99 a.a. ~ 198 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DEFSKQVDRIDWPVGSPATIHYPALDGHLSRYQNPREADPMTKVQAELDETKIILHNTMESLLERGEKLDDLVSKSEVLGTQSKAFYKTARKQNSCCAIM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable