Principaux documents
SAB1403026
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NAPSA, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KAP, Kdap, NAP1, NAPA, SNAPA
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~69.56 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NAPSA(9476)
Description générale
The activation peptides of aspartic proteinases plays role as inhibitors of the active site. These peptide segments, or pro-parts, are deemed important for correct folding, targeting, and control of the activation of aspartic proteinase zymogens. The pronapsin A gene is expressed predominantly in lung and kidney. Its translation product is predicted to be a fully functional, glycosylated aspartic proteinase precursor containing an RGD motif and an additional 18 residues at its C-terminus. (provided by RefSeq)
Immunogène
NAPSA (AAH17842, 26 a.a. ~ 420 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LIRIPLHRVQPGRRTLNLLRGWREPAELPKLGAPSPGDKPIFVPLSNYRDVQYFGEIGLGTPPQNFTVAFDTGSSNLWVPSRRCHFFSVPCWLHHRFDPKASSSFQANGTKFAIQYGTGRVDGILSEDKLTIGGIKGASVIFGEALWEPSLVFAFAHFDGILGLGFPILSVEGVRPPMDVLVEQGLLDKPVFSFYLNRDPEEPDGGELVLGGSDPAHYIPPLTFVPVTVPAYWQIHMERVKVGPGLTLCAKGCAAILDTGTSLITGPTEEIRALHAAIGGIPLLAGEYIILCSEIPKLPAVSFLLGGVWFNLTAHDYVIQTTRNGVRLCLSGFQALDVPPPAGPFWILGDVFLGTYVAVFDRGDMKSSARVGLARARTRGADLGWGETAQAQFPG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable