Principaux documents
SAB1402660
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACVR1C antibody produced in mouse
clone 2E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ACVRLK7, ALK7
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACVR1C(130399)
Description générale
ACVR1C is a type I receptor for the TGFB (see MIM 190180) family of signaling molecules. Upon ligand binding, type I receptors phosphorylate cytoplasmic SMAD transcription factors, which then translocate to the nucleus and interact directly with DNA or in complex with other transcription factors (Bondestam et al., 2001 [PubMed 12063393]).[supplied by OMIM
Immunogène
ACVR1C (AAH22530.1, 23 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPGLKCVCLLCDSSNFTCQTEGACWASVMLTNGKEQVIKSCVSLPELNAQVFCHSSNNVTKTECCFTDFCNNITLHLPTASPNAPKLGPM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable