SAB1402624
Monoclonal Anti-CENPH antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NNF1, PMF1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53.28 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CENPH(64946)
Description générale
Immunogène
Sequence
MEEQPQMQDADEPADSGGEGRAGGPPQVAGAQAACSEDRMTLLLRLRAQTKQQLLEYKSMVDASEEKTPEQIMQEKQIEAKIEDLENEIEEVKVAFEIKKLALDRMRLSTALKKNLEKISRQSSVLMDNMKHLLELNKLIMKSQQESWDLEEKLLDIRKKRLQLKQASESKLLEIQTEKNKQKIDLDSMENSERIKIIRQNLQMEIKITTVIQHVFQNLILGSKVNWAEDPALKEIVLQLEKNVDMM
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable