SAB1402101
Monoclonal Anti-SPANXB1 antibody produced in mouse
clone 2E12, ascites fluid
Synonyme(s) :
B1, SPANX-B, SPANXB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPANXB1(728695)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGQQSSVRRLKRSVPCESNEANEANEANKTMPETPTGDSDPQPAPKKMKTSESSTILVVRYRRNVKRTSPEELVNDHARENRINPDQMEEEEFIEITTERPKK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable