Principaux documents
SAB1401587
Sigma-Aldrich
Anti-LARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0028, LEURS, MGC26121
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LARS2(23395)
Description générale
This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, mitochondrial leucyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid. (provided by RefSeq)
Immunogène
LARS2 (NP_056155.1, 1 a.a. ~ 903 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASVWQRLGFYASLLKRQLNGGPDVIKWERRVIPGCTRSIYSATGKWTKEYTLQTRKDVEKWWHQRIKEQASKISEADKSKPKFYVLSMFPYPSGKLHMGHVRVYTISDTIARFQKMRGMQVINPMGWDAFGLPAENAAVERNLHPQSWTQSNIKHMRKQLDRLGLCFSWDREITTCLPDYYKWTQYLFIKLYEAGLAYQKEALVNWDPVDQTVLANEQVDEHGCSWRSGAKVEQKYLRQWFIKTTAYAKAMQDALADLPEWYGIKGMQAHWIGDCVGCHLDFTLKVHGQATGEKLTAYTATPEAIYGTSHVAISPSHRLLHGHSSLKEALRMALVPGKDCLTPVMAVNMLTQQEVPVVILAKADLEGSLDSKIGIPSTSSEDTILAQTLGLAYSEVIETLPDGTERLSSSAEFTGMTRQDAFLALTQKARGKRVGGDVTSDKLKDWLISRQRYWGTPIPIVHCPVCGPTPVPLEDLPVTLPNIASFTGKGGPPLAMASEWVNCSCPRCKGAAKRETDTMDTFVDSAWYYFRYTDPHNPHSPFNTAVADYWMPVDLYIGGKEHAVMHLFYARFFSHFCHDQKMVKHREPFHKLLAQGLIKGQTFRLPSGQYLQREEVDLTGSVPVHAKTKEKLEVTWEKMSKSKHNGVDPEEVVEQYGIDTIRLYILFAAPPEKDILWDVKTDALPGVLRWQQRLWTLTTRFIEARASGKSPQPQLLSNKEKAEARKLWEYKNSVISQVTTHFTEDFSLNSAISQLMGLSNALSQASQSVILHSPEFEDALCALMVMAAPLAPHVTSEIWAGLALVPRKLCAHYTWDASVLLQAWPAVDPEFLQQPEVVQMAVLINNKACGKIPVPQQVARDQDKVHEFVLQSELGVRLLQGRSIKKSFLSPRTALINFLVQD
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable