SAB1401583
Monoclonal Anti-STAB1 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CLEVER-1, FEEL-1, FELE-1, FEX1, KIAA0246, STAB-1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAB1(23166)
Description générale
Stabilin 1 (STAB1) is expressed on tissue macrophages and sinusoidal endothelial cells. It is a type-1 transmembrane receptor. STAB1 is expressed in alternatively activated macrophages. STAB1 gene is located on human chromosome 3p21.1.
Immunogène
Sequence
EALASDLPNLGPLRTMHGTPISFSCSRTRAGELMVGEDDARIVQRHLPFEGGLAYGIDQLLEPPGLGARCDHFETRPLRLNTCSICGLEPPCPEGSQEQ
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable