SAB1401358
Monoclonal Anti-SDC2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSPG, HSPG1, SYND2
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDC2(6383)
Description générale
Immunogène
Sequence
LDNSSIEEASGVYPIDDDDYASASGSGADEDVESPELTTSRPLPKILLTSAAPKVETTTLNIQNKIPAQTKSPEETDKEKVHLSDSERKMDPAEEDTNV
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable