SAB1305510
MONOCLONAL ANTI-PDGFR antibody produced in mouse
clone 275CT1, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Beta platelet-derived growth factor receptor, PDGFR, PDGFR1, PDGFRB, Platelet-derived growth factor receptor beta
478,00 €
About This Item
478,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
crude ascites
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
275CT1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
123968 Da
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: 1:500-1:16000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRB(5159)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable