Principaux documents
SAB1105873
Sigma-Aldrich
Anti-Septin-10 (443-454) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Septin 10
200 μL
284,00 €
284,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
284,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
284,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt ~53 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
synthetic peptide corresponding to amino acids 443-454 of human Septin-10
Forme physique
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable