S9564
Amyloid Precursor Protein α, Secreted human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
sAPPα
755,00 €
About This Item
755,00 €
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
lowering and increased a-secretase processing of
APP without effect on Neuregulin-1