S4316
Amyloid Precursor Protein β, Secreted human
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), solution
Synonyme(s) :
Amyloid Precursor Protein β, Secreted, sAPPβ
630,00 €
About This Item
630,00 €
Produits recommandés
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Central Nervous System of Humans and Rhesus
Macaques