S9555
Anti-E-Selectin (CD62E) antibody, Mouse monoclonal
clone 1.2B6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD62E, Anti-E-Selectin, Anti-ELAM-1
484,00 €
About This Item
484,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1.2B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 100-115 kDa
Espèces réactives
human, pig
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
capture ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using using 293-T cells transfected with E-selectin fusion protein
western blot: suitable (non-reduced)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SELE(6401)
Catégories apparentées
Description générale
It is a 140KDa protein mainly expressed in endothelial cells. E- selectin is characterized with an N-terminal domain, epidermal growth factor (EGF)-like domain, lectin (ligand-binding) domain, variable short consensus repeats and transmembrane domain.
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable