S9447
Monoclonal Anti-α-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen ~36 kDa
Espèces réactives
bovine, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using rat brain and kidney
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NAPA(8775)
rat ... Napa(140673)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable