S9322
Monoclonal Anti-α/β-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 16D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36 kDa
antigen ~38 kDa
Espèces réactives
bovine, human, chicken, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:5,000 using chicken or rat kidney and brian
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NAPA(8775) , NAPB(63908)
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?