Principaux documents
S9262
Sigma-Aldrich
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for cell culture, ≥95%
Synonyme(s) :
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
SnCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Essai
≥95%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pb
652 °C (lit.)
Pf
37-38 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L