Merck
Passer à
S8951
SR11237
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-benzoic acid, BMS 188649, BMS649
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
128,00 €
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
515,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C3(OCCO3)c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H28O4/c1-22(2)11-12-23(3,4)20-15-18(9-10-19(20)22)24(27-13-14-28-24)17-7-5-16(6-8-17)21(25)26/h5-10,15H,11-14H2,1-4H3,(H,25,26)
InChI key
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
Application
SR11237 may be used in RXR-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SR11237 and other ligands of retinoid X receptor (RXR) activate various nuclear receptors during development process. This produces malformations in Xenopus embryos, involving the anterior-posterior axis.1
SR11237 is a pan retinoid X receptor (RXR) agonist.
SR11237 is a selective pan retinoid X receptor (RXR) agonist with no retinoid A receptor (RAR) activity.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2015SML0397SML0282
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL (warmed)
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c