S8442
SU 5416
≥98% (HPLC), powder, neuronal nitric oxide synthase inhibitor
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene]-2H-indol-2-one
About This Item
Produits recommandés
product name
SU 5416, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to yellow-orange
Pf
221-222 °C
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c(C=C2C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
InChI
1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8+
Clé InChI
WUWDLXZGHZSWQZ-XYOKQWHBSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , FLT1(2321) , IGFBP1(3484) , IL2(3558) , KDR(3791) , PDGFRB(5159)
mouse ... Flt1(14254) , Kdr(16542)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology