S8072
Sertindole
≥97.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[2-[4-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-1h-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-imidazolidinone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.5% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Auteur
Abbott
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)-n2cc(C3CCN(CC3)CCN4CCNC4=O)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
Clé InChI
GZKLJWGUPQBVJQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD2(1813)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.