S7547
D-sorbitol
≥98% (GC), BioXtra
Synonyme(s) :
D-glucitol
41,60 €
About This Item
41,60 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder or chunks
Impuretés
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
<0.1%
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
Pf
98-100 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.005%
sulfate (SO42-): <0.01%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable