S7395
Spiperone
solid
Synonyme(s) :
8-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one, R 5147, Spiroperidol
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
light yellow
Solubilité
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL
0.1 M HCl: slightly soluble 0.3 mg/mL
ethanol: 1.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4
InChI
1S/C23H26FN3O2/c24-19-10-8-18(9-11-19)21(28)7-4-14-26-15-12-23(13-16-26)22(29)25-17-27(23)20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,8-11H,4,7,12-17H2,(H,25,29)
Clé InChI
DKGZKTPJOSAWFA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1B(147) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Adra2a(25083) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges