Principaux documents
S7271
Supelco
Disques pour diffusion de l′échantillon pour colonnes LC
column I.D. 2.5 cm
1 EA
28,10 €
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
28,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
28,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. de la colonne
2.5 cm
Description générale
Un disque en polyéthylène de 20 microns scellé dans un anneau en acrylique. Installé au sommet du remplissage de colonne, il protège celui-ci de la formation de vides.