Principaux documents
S6507
Supelco
Daminozide
Synonyme(s) :
Succinic acid mono(2,2-dimethylhydrazide)
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
1863230
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
162-164 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
Clé InChI
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable