Documents
S6382
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
~95%
Synonyme(s) :
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro Beilstein :
1616740
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
~95%
Point d'ébullition
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
Pf
123-125 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Clé InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wei Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(3), 1032-1035 (2011-01-11)
A series of methoxystilbenes (E and Z isomers) related to resveratrol were investigated for their effects on NQO1 induction in murine hepatoma cells and growth inhibitory effects on human cancer cell lines. Both activities were enhanced in compounds with methoxy