S6072
Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GOK, Anti-Stromal interaction molecule I
482,00 €
About This Item
482,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 90 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable