MABT1550
Anti-Lactadherin/MFGE8 Antibody, clone 5C5
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 45.73 kDa
observed mol wt ~47 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, boar
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
pig ... MFGE8(397545)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Lactadherin/MFGE8 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Western Blotting applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Immunofluorescence applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1