S5442
SyntheChol® NS0 Supplement
500 ×, synthetic cholesterol, animal component-free, aqueous solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cholesterol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioXtra
Forme
aqueous solution
Concentration
500 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informations sur le gène
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.