Yes, SYPRO Ruby Protein Blot Stain works with both nitrocellulose and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes. For more information, please access the Product Data Sheet which can be found in the DOCUMENTATION section under the 'More Documents' tab:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s4942#product-documentation
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/369/103/s4817dat.pdf
S4942
Colorant pour protéines en gel SYPRO® Rubis
Synonyme(s) :
SYPRO® dye, protein gel stain
191,00 €
About This Item
191,00 €
Produits recommandés
Durée de conservation
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light)
Niveau de qualité
Technique(s)
protein staining: suitable
Fluorescence
λex 280,450 nm; λem 610 nm
Description générale
- utilise un protocole de coloration simple, sans risque de surcoloration
- permet d'obtenir un intervalle de quantification linéaire s'étendant sur plus de trois ordres de grandeur
- présente une plus faible variabilité inter-protéines
- colore les glycoprotéines, les lipoprotéines, les protéines de liaison du calcium, les protéines fibrillaires et d'autres protéines difficiles à colorer
- ne colore pas les acides nucléiques exogènes
- ne perturbe pas l'analyse ultérieure des protéines par séquençage d'Edman ou spectrométrie de masse
Application
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protocoles
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.
-
Salve Sybro ruby è utilizzabile per colorare membrane blot PVDF?