S3171
Sodium chlorate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
≥99.0%
Impuretés
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.005% Insoluble matter
Pf
248-261 °C (lit.)
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca, Mg and R2O3 precipitate: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges