71388
Sodium chlorite
puriss. p.a., 80% (RT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
80% (RT)
Forme
powder or crystals
pH
10-11 (20 °C, 100 g/L)
Traces de cations
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]Cl=O
InChI
1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of chlorine dioxide.
- Oxidation of primary alcohols to the corresponding aldehydes and of the aldehydes to the corresponding carboxylic acids.
- As hydroxylating agent for the hydroxylation of androstenedione (steroid).
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
spleen
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable