Principaux documents
S3000
Sigma-Aldrich
Dimethyl sebacate
≥95%
Synonyme(s) :
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCO(CH2)8COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.30
Beilstein:
1785523
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
pb
158 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)