S2194
Anti-SNAP-23 (TS-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Synaptosomal-Associated Protein 23
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 23 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using mouse embryonic 3T3-LT cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3 cell
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNAP23(8773)
mouse ... Snap23(20619)
rat ... Snap23(64630)
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable