S2147
Monoclonal Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody produced in mouse
clone SD-G6, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-ALS, Anti-ALS1, Anti-HEL-S-44, Anti-IPOA, Anti-SOD, Anti-STAHP, Anti-hSod1, Anti-homodimer
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SD-G6, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
canine, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: 1:300
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD1(6647)
rat ... Sod1(24786)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable