Documents
RES2042D
SAFC
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
Clé InChI
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable