Principaux documents
RES1364C
Sigma-Aldrich
Red-Gal®
Synonyme(s) :
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Rose-Gal, Salmon-Gal
1 EACH
53,50 €
1 EACH
85,20 €
1 EACH
255,00 €
53,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
53,50 €
1 EACH
85,20 €
1 EACH
255,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16ClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
53,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Description générale
Product is available in the following packages sizes:
RES1364C-A101X: 25 mg container
RES1364C-A102X: 100 mg container
RES1364C-A103X: 1 gm container
Informations légales
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable