Merck
Passer à
RABHRP2
HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
10 μL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
49,70 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
5
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RABTYROEAP308PAP127P
description
-
description
-
description
1 mg/mL, Chemicon®
description
0.8 mg/mL, Chemicon®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable