Documents
RABCTYROD
Sigma-Aldrich
Fixing Solution for Phosphotyrosine Assay (Item D)
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup