Principaux documents
RAB0867
Sigma-Aldrich
Porcine IL12A / IL12B ELISA Kit
96 WELLS
639,00 €
639,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
96 WELLS
639,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
639,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Espèces réactives
porcine
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.2 ng/mL
standard curve range: 2.458-600 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
The antibody pair provided in this kit recognizes porcine Interleukin-12 Subunit Alpha / Interleukin-12 subunit beta.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)FDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)FDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable