Principaux documents
RAB0414
Sigma-Aldrich
Retinol Binding Protein 4 EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonyme(s) :
RBP4
1 KIT
500,00 €
500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
500,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Espèces réactives
human, mouse, rat
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 460 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RBP4(5950)
Description générale
The RBP4 Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting RBP4 peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RBP-1 detects RBP4 (183aa). It detects all other active forms including RBP4-182,181,179,176.
Immunogène
Retinol Binding Protein 4 (RBP4), synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials