R9633
D-(−)-Ribose
BioReagent, suitable for plant cell culture
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
88-92 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Clé InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable