R9157
Ro 4-1284
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2-ethyl-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,5,6,7-hexahydrobenzo[a]chinolizine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 16 mg/mL
Auteur
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC1(O)CC2N(CCc3cc(OC)c(OC)cc23)CC1CC(C)C
InChI
1S/C21H33NO3/c1-6-21(23)12-18-17-11-20(25-5)19(24-4)10-15(17)7-8-22(18)13-16(21)9-14(2)3/h10-11,14,16,18,23H,6-9,12-13H2,1-5H3
Clé InChI
TUNMGCULOKMBNJ-UHFFFAOYSA-N