R6278
Anti-hnRNP-U antibody, Mouse monoclonal
clone 3G6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-U
661,00 €
About This Item
661,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~120 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPU(3192)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable