SAB4200722
Anti-Band 3 antibody, Mouse monoclonal
clone BIII-136, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
AE 1, Anion exchange protein 1, Anion exchanger 1, Band 3 anion transport protein, Solute carrier family 4 member 1
436,00 €
About This Item
436,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BIII-136, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL (human erythrocytes ghosts extract)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC4A1(6521)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable